Merck
A63309
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-Methylbenzothiazol -dihydrochlorid
97%
Größe auswählen
5 G
79,00 €
79,00 €
Listenpreis158,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
79,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N2S · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
79,00 €
Listenpreis158,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
249-250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.Cl.Cc1nc2cc(N)ccc2s1
InChI
1S/C8H8N2S.2ClH/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5;;/h2-4H,9H2,1H3;2*1H
InChIKey
ZNIGVBCUUZGYDU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)