Merck
A51807
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-Dimethylpyridin
99%
Synonym(e):
6-Amino-2,4-lutidin
Größe auswählen
5 G
60,00 €
25 G
134,00 €
60,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
60,00 €
25 G
134,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
60,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
bp
235 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
63-64 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)nc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-3-6(2)9-7(8)4-5/h3-4H,1-2H3,(H2,8,9)
InChIKey
BRBUBVKGJRPRRD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with