Wichtige Dokumente
A32802
N-Allyl-N′-(2-hydroxyethyl)-thioharnstoff
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH2NHCSNHCH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
76-78 °C (lit.)
SMILES String
OCCNC(=S)NCC=C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?