Merck
C7880
Sigma-Aldrich
L-Cystein -hydrochlorid Monohydrat
≥98% (TLC)
Synonym(e):
L-Cysteine hydrochloride hydrate (1:1:1)
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.63
Beilstein:
5158059
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Produktbezeichnung
L-Cystein -hydrochlorid Monohydrat, reagent grade, ≥98% (TLC)
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white
Anwendung(en)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES String
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChIKey
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Allgemeine Beschreibung
L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat (LCHCMH) ist ein wasserlösliches Salz der nicht-essenziellen Aminosäure L-Cystein. Es wird weit verbreitet in der Arzneimittelherstellung verwendet. Die thermodynamischen Merkmale einer Lösung von LCHCMH in Wasser wurden beschrieben. Es kristallisiert im orthorhombischen System mit Raumgruppe P212121. Seine nichtlineare optischen (NLO) Eigenschaft wurden in einem mit der unidirektionalen Sankaranarayanan-Ramasamy (SR)-Methode gezüchtet Kristall untersucht.
Anwendung
L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat wurde in einem Protokoll für die Trennung von dorsalen Spinalganglien-Neuronen (DRG) verwendet. Es wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung seiner Wirkungen als Inhibitor zur Verhinderung enzymatischer Bräunung in Äpfeln verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
NMDA-Glutamat-Rezeptorantagonist
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Franck Brebion et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(6), 2937-2952 (2021-03-16)
There are currently no approved disease-modifying osteoarthritis (OA) drugs (DMOADs). The aggrecanase ADAMTS-5 is key in the degradation of human aggrecan (AGC), a component of cartilage. Therefore, ADAMTS-5 is a promising target for the identification of DMOADs. We describe the
Sarah J Z Hansen et al.
Frontiers in microbiology, 10, 3025-3025 (2020-02-11)
Traditional microbiological enumeration methods have long been employed as the standard evaluation procedure for probiotic microorganisms. These methods are labor intensive, have long-time to results and inherently have a high degree of variability - up to 35%. As clinical probiotic
Danianni Marinho Zardo et al.
International journal of food sciences and nutrition, 64(5), 611-620 (2013-01-31)
This study evaluated the phenols of the Gala, Fuji and Golden Delicious varieties, which make up 95% of Brazilian production. The phenolic profiles (whole fruit) were determined by high pressure liquid chromatography, total phenols were determined using the Folin-Ciocalteau method
P Clement-Lacroix et al.
Osteoarthritis and cartilage, 30(2), 291-301 (2021-10-10)
A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 5 (ADAMTS5) is a key enzyme in degradation of cartilage in osteoarthritis (OA). We report the pharmacological characterization of GLPG1972/S201086, a new, potent and selective small-molecule ADAMTS5 inhibitor. Potency and selectivity of GLPG1972/S201086
Emily A Peluso et al.
Current protocols in microbiology, 57(1), e104-e104 (2020-06-17)
Considered a commensal, the Gram-negative anaerobe Fusobacterium nucleatum is a key member of the oral microbiome due to its wide range of interactions with many oral microbes. While the periodontal pathogenic properties of this organism have widely been examined, its
Artikel
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Protokolle
This procedure may be used for all Ficin products.