Merck
97233
Sigma-Aldrich
1,3-Di-Z-2-(Trifluormethylsulfonyl)guanidin
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
1,3-Bis-(benzyloxycarbonyl)-2-(trifluormethylsulfonyl)-guanidin, 2-(Trifluormethylsulfonyl)-1,3-di-Z-guanidin
Größe auswählen
5 G
1.290,00 €
1.290,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
1.290,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16F3N3O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
459.40
Beilstein:
7956609
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
1.290,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H16F3N3O6S/c19-18(20,21)31(27,28)24-15(22-16(25)29-11-13-7-3-1-4-8-13)23-17(26)30-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H2,22,23,24,25,26)
InChIKey
GLZHTZVKRCUQRB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Guanidierungsreagenz[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K. Feichtinger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3804-3804 (1998)