Merck
96918
Sigma-Aldrich
Z-Arg(Mtr)-OH Cyclohexylaminsalz
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Nα-Z-Nω-(4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzolsulfonyl)-L-arginin Cyclohexylaminsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H32N4O7S · C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
619.77
Beilstein:
5713370
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC1CCCCC1.COc2cc(C)c(c(C)c2C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C24H32N4O7S.C6H13N/c1-15-13-20(34-4)16(2)17(3)21(15)36(32,33)28-23(25)26-12-8-11-19(22(29)30)27-24(31)35-14-18-9-6-5-7-10-18;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-7,9-10,13,19H,8,11-12,14H2,1-4H3,(H,27,31)(H,29,30)(H3,25,26,28);6H,1-5,7H2/t19-;/m0./s1
InChIKey
MDRGEGBEEQDQPG-FYZYNONXSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)