96895
Z-Lys-ONp -hydrochlorid
≥98.0% (AT)
Synonym(e):
Nα-Z-L-lysin-4-nitrophenylester -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (AT)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −24±1°, c = 1% in DMF
mp (Schmelzpunkt)
146-152 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H23N3O6.ClH/c21-13-5-4-8-18(22-20(25)28-14-15-6-2-1-3-7-15)19(24)29-17-11-9-16(10-12-17)23(26)27;/h1-3,6-7,9-12,18H,4-5,8,13-14,21H2,(H,22,25);1H/t18-;/m0./s1
InChIKey
JFZLPXVXTZKFDV-FERBBOLQSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable