Merck
96837
Sigma-Aldrich
Z-DL-Lys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Nα,Nε-Di-Z-DL-lysin, Nα,Nε-di-Z-DL-lysin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.45
Beilstein:
2027663
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
90-95 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)C(CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C22H26N2O6/c25-20(26)19(24-22(28)30-16-18-11-5-2-6-12-18)13-7-8-14-23-21(27)29-15-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)
InChIKey
BLZXFNUZFTZCFD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)