Merck
96170
Sigma-Aldrich
Z-Gly-NH2
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
Z-glycinamid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OOCNHCH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.21
Beilstein:
2054564
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
136-139 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-9(13)6-12-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,11,13)(H,12,14)
InChIKey
HQYMUNCIMNFLDT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)