Merck
96125
Sigma-Aldrich
Z-D-Glu-OBzl
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
N-Cbz-D-glutaminsäure-α-benzylester, Z-D-glutaminsäure-1-benzylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.38
Beilstein:
5305848
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C20H21NO6/c22-18(23)12-11-17(19(24)26-13-15-7-3-1-4-8-15)21-20(25)27-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17H,11-14H2,(H,21,25)(H,22,23)/t17-/m1/s1
InChIKey
VWHKODOUMSMUAF-QGZVFWFLSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)