8.53050
Boc-Cys(4-MeOBzl)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-S-p-methoxybenzyl-L-cysteine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
thiol
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C16H23NO5S/c1-16(2,3)22-15(20)17-13(14(18)19)10-23-9-11-5-7-12(21-4)8-6-11/h5-8,13H,9-10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)
InChIKey
VRTXRNJMNFVTOM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] O. Nishimura, et al. (1978) Chem. Pharm. Bull., 26, 1576.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=2% in DMF): -40.5 - -35.5 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.