Merck
94663
Sigma-Aldrich
1-[3-(Dimethylamino)-propyl]-piperazin
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-3-piperazinopropylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H21N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.28
Beilstein:
506940
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.478
SMILES String
CN(C)CCCN1CCNCC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-11(2)6-3-7-12-8-4-10-5-9-12/h10H,3-9H2,1-2H3
InChIKey
YJRGRZJKGMBHIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)