Merck
94565
Sigma-Aldrich
Valeriansäure-pentylester
≥97.0% (GC)
Größe auswählen
100 ML
66,90 €
66,90 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
66,90 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)2CH2COO(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
Beilstein:
1754427
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
66,90 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.417
bp
201-203 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-9-12-10(11)8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChIKey
FGPPDYNPZTUNIU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tripti Raghavendra et al.
BioMed research international, 2014, 353845-353845 (2014-08-06)
Pentyl valerate was synthesized biocatalytically using Candida rugosa lipase (CRL) immobilized in microemulsion based organogels (MBGs). The optimum conditions were found to be pH 7.0, temperature of 37 °C, ratio of concentration of water to surfactant (Wo) of 60, and