Merck
94394
Sigma-Aldrich
Dimethoxy-methyl-octadecylsilan
Wacker Chemie AG, >95.0% n- and iso-isomer basis (GC)
Synonym(e):
Methyl-octadecyl-dimethoxysilan, Octadecyl-methyl-dimethoxysilan, Silan-ODM-dimethoxy
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H46O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
>85.0% n-isomer basis (GC)
>95.0% n- and iso-isomer basis (GC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
Dichte
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C21H46O2Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24(4,22-2)23-3/h5-21H2,1-4H3
InChIKey
UBCPEZPOCJYHPM-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Preise für Bulkgebinde auf Anfrage
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
239.0 °F
Flammpunkt (°C)
115 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)