934666
Hard carbon
electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonym(e):
Hard carbon anode, Sodium-ion anode
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
copper substrate (current collector)
Qualitätsniveau
Qualität
battery grade
Beschreibung
Description/Nominal Voltage: 0.1 V vs Li/Li+
Assay
≥98% (active material characteristic)
Zusammensetzung
Active material loading 10.21 mg/cm2 ± 5%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Blattgröße
10 μm , copper current collector
45 μm , excluding current collector
5 in. × 10 in.
Größe
5 in. × 10 in.
Durchschnittliche Teilgröße
5 μm (active material characteristic)
Kapazität
2.4 mAh/cm2±5 % (Areal)
290 mAh/g±5 % (Experimental Lithiation)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)