Wichtige Dokumente
933597
Poly(Guluronate)
low endotoxin
Synonym(e):
Alginate, Bioink, Bioprinting, Guluronic Acid, Hydrogel, Ionic, Sodium Alginate
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
GPC 5-15 kDa
Qualitätsniveau
Form
(Solid chunks, fibres or powder)
Verunreinigungen
<125 EU/g Endotoxin
<5 CFU/g Bioburden(Total aerobic)
<5 CFU/g Bioburden(fungal)
Farbe
white to off-white
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sterile, low endotoxin
- Batch control offers reproducible models for preclinical toxicology testing and drug screening
- Extended shelf-life & stability
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)