Merck
933430
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 12 mm
Synonym(e):
Metal Discs
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Scheibendurchm.
12 mm
Allgemeine Beschreibung
EMS techware
Anwendung
12MM Specimen Metal Discs are used for the Atomic Force Microscope. These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)