932167
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(4,4′-(N-(p-butylphenyl))diphenylamine)]
Synonym(e):
Poly((4-butylphenyl)diphenylamine-alt-9,9-dioctylfluorene)
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
Mw ≥27,000 by GPC
Qualitätsniveau
Löslichkeit
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
434 nm±10 nm in THF
Fluoreszenz
λem 385 nm±5 nm in THF
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable