Merck
93161
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)benzoesäure -hydrochlorid
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.62
Beilstein:
3697656
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.NCc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2.ClH/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);1H
InChIKey
SJCCOASSOPUHEN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)