Merck
93123
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-Brom-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromphenyl)-propionsäure, Boc-4-brom-D-β-phenylalanin
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -46.0±2.0°, c = 1 in ethanol
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(8-12(17)18)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChIKey
ZAMLGGRVTAXBHI-NSHDSACASA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)