Merck
931020
Sigma-Aldrich
9,9′-(4,4′-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(3,6-dimethoxy-9H-carbazole)
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
DMOC-DPS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H32N2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
668.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
NACRES:
NA.23
Assay:
≥97% (HPLC)
Qualität:
sublimed grade
Löslichkeit:
chloroform: soluble
toluene: soluble
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Bandabstand
0.21 eV (delta EST)
Verlust
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
Löslichkeit
chloroform: soluble
toluene: soluble
Fluoreszenz
λem 445 nm±10 nm in toluene
Energie der Orbitale
HOMO 5.5 eV 
LUMO 2.45 eV 
λ
in toluene
UV-Absorption
λ: 370 nm±5 nm Amax
Anwendung
It is commonly used as a hole transport material in organic electronic devices such as organic light-emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaic (OPV) devices. DMOC-DPS exhibits high hole mobility, possesses good thermal stability.
Use as OLED Materials: TADF Materials, Blue Dopant
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)