Merck
929565
Sigma-Aldrich
Glyphosate-1,2-13C2,15N
≥98 atom %, ≥95% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2CH815NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Massenverschiebung
M+3
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)