Merck
929549
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24D4H36O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.60
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Massenverschiebung
M+4
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)