Wichtige Dokumente
929379
Opto-thalidomide-O-acetamide-C4-NH2 hydrochloride
Synonym(e):
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl 3-(4-(2-((4-aminobutyl)amino)-2-oxoethoxy)-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2,6-dioxopiperidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
thalidomide
Qualitätsniveau
Form
powder
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC1=CC(COC(N2C(CCC(N3C(C4=CC=CC(OCC(NCCCCN)=O)=C4C3=O)=O)C2=O)=O)=O)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O.Cl
InChI
1S/C29H31N5O12.ClH/c1-43-21-12-16(19(34(41)42)13-22(21)44-2)14-46-29(40)33-24(36)9-8-18(27(33)38)32-26(37)17-6-5-7-20(25(17)28(32)39)45-15-23(35)31-11-4-3-10-30;/h5-7,12-13,18H,3-4,8-11,14-15,30H2,1-2H3,(H,31,35);1H
InChIKey
SEKXAIYNMUPUDC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)