Merck
928704
Sigma-Aldrich
Microdot tips
Tapered, clear, 27G, 1.26"
Synonym(e):
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Microdot tips, Tapered, clear, 27G, 1.26" ID 0.008" 50/box
Anwendung
These microdot tips are compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)