Merck
928542
Sigma-Aldrich
24-well Chip
Fluidic 1105, COC
Synonym(e):
Cyclic olefin copolymer, Microfluidic chip
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Microfludic chip x1
Anwendung
The 24-well Chip, Fluidic 1105, COC is ideal for screening and evaluating different parameters of a microfluidic experiment, such as different surface treatments, coating protocols, or reagents/solvents.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 24 flat-bottom 50 µl wells (open to the top)
  • Can be used with an automated pipetting system
  • Ideal for screening multiple parameters at once
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Cyclic olefin copolymer (COC)
  • 24 flat-bottom wells
  • Well volume: 50 µl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)