Merck
92759
Sigma-Aldrich
Trimethylsilylessigsäure-tert.-butylester
≥95.0% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H20O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.34
Beilstein:
1930256
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.417
n20/D 1.418 (lit.)
bp
67 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)11-8(10)7-12(4,5)6/h7H2,1-6H3
InChIKey
HOHBQWITMXOSOW-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Reagent for the synthesis of α,β-unsaturated esters[1]; Formation of β-keto esters[2][3]
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 2757-2757 (1976)
S.L. Hartzell et al.
Tetrahedron Letters, 2737-2737 (1976)
S.L. Hartzell et al.
Tetrahedron Letters, 1403-1403 (1974)