Merck
926183
Sigma-Aldrich
Ru-MACHO®-BH
Takasago
Synonym(e):
(OC-6-13)-Carbonyl[2-(diphenylphosphino-κP)-N-[2-(diphenylphosphino-κP)ethyl]ethanamine-κN][tetrahydroborato(1-)-κH]ruthenium
Größe auswählen
250 MG
52,10 €
1 G
160,00 €
5 G
478,00 €
52,10 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
52,10 €
1 G
160,00 €
5 G
478,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H34BNOP2Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
586.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
52,10 €
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Form
powder
Anwendung
Ru-MACHO®-BH novel ruthenium catalyst for homogeneous hydrogenations of esters under base free conditions.
Rechtliche Hinweise
Product of Takasago. For research and development purposes only. PCT/JP2010-004301
Ru-MACHO is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Catalytic Hydrogenation of Esters. Development of an Efficient Catalyst and Processes for Synthesising (R)-1,2-Propanediol and 2-(l-Menthoxy)ethanol
Kuriyama W., et al.
Organic Process Research & Development, 16, 166?171-166?171 (2011)