Wichtige Dokumente
923818
N-(But-3-yn-1-yl)-2-(((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)methyl)acrylamide
Synonym(e):
Coumarin alkyne CoLDR probe
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
(Alkyne)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1OC2=CC(OCC(C(NCCC#C)=O)=C)=CC=C2C=C1
InChIKey
MTTOLTREJYBDSH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)