Merck
920142
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li3 phosphate
≥95 atom % 6Li, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
6Li3PO4
Molekulargewicht:
113.02
UNSPSC-Code:
12352302
Isotopenreinheit
≥95 atom % 6Li
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M-3
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)