Merck
697559
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li hexafluorophosphate
95 atom % 6Li, 98% (CP)
Größe auswählen
1 G
1.690,00 €
1.690,00 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
1.690,00 €
About This Item
Lineare Formel:
6LiPF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
1.690,00 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
95 atom % 6Li
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec) (lit.)
Massenverschiebung
M-1
SMILES String
[6Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1/i;1-1
InChIKey
AXPLOJNSKRXQPA-HCMAANCNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)