Merck
919659
Sigma-Aldrich
Selenium nanoparticles
250 nm particle size, 0.15 wt. % in water, dispersion
Synonym(e):
SeNP
Größe auswählen
1 ML
208,00 €
208,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
208,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Se
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141910
NACRES:
NA.23
208,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
dispersion
Qualitätsniveau
Konzentration
0.15 wt. % in water
Partikelgröße
250 nm
SMILES String
[Se]
InChI
1S/Se
InChIKey
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Selenium nanoparticles (SeNPs) are used in a wide variety of applications such as antimicrobial coatings, nanotherapeutics, diagnostics, and medical devices. These nanoparticles have been shown to play an important role in protecting against oxidative stress and have demonstrated low toxicity and bioavailability.[1][2]
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Selenium Nanoparticles: Biomedical Applications.
Vrcek V, et al.
Springer Handbook of Nanotechnology (2018)
Amit Khurana et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 111, 802-812 (2019-01-08)
Nanoparticles (NPs) serve to reduce the toxicity, enhance bioactivity, improve targeting, and provide versatile means to control the release profile of the encapsulated moiety. Among different NPs, inorganic NPs of metals like Ag, Au, Ce, Fe, Se, Ti and Zn
Protokolle
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.