Merck
918938
Sigma-Aldrich
tBuPyBCam
Synonym(e):
4-tert-Butyl-pyridine-2,6-bis(carboxamidine) dihydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19Cl2N5
Molekulargewicht:
292.21
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Lagertemp.
2-8°C
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)