Wichtige Dokumente
918105
(MeBPI)2Ni
≥95%
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
[Ni+2].[N-]5\C(=N\c8nccc(c8)C)\c6c(cccc6)\C\5=N/c7nccc(c7)C.[N-]1\C(=N\c4nccc(c4)C)\c2c(cccc2)\C\1=N/c3nccc(c3)C
InChIKey
UEBWUPHCLCWDLU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)