Wichtige Dokumente
915610
PrPPTNO
≥95%
Synonym(e):
2,4,6,8-Tetraoxo-1,3,7,9-tetrapropyl-1,2,3,4,6,7,8,9-octahydropyrimido[5,4-g]pteridine 5-oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)