Wichtige Dokumente
913111
Hexane-1,6-diammonium bromide
Synonym(e):
1,6-Hexanediamine, Dihydrobromide (8CI,9CI) 1,6-Hexanediammonium dibromide, Greatcell Solar®, Hexamethylenediamine dihydrobromide, NHEXDAB
Beschreibung
Identity by (1H NMR)
Qualitätsniveau
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Farbe
white
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Br-].[Br-].[N+H3]CCCCCC[N+H3]
InChI
1S/C6H16N2.2BrH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H
InChIKey
XSYPBULLQGGYPJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)