Merck
906778
Sigma-Aldrich
(2-Isobutyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate
Größe auswählen
50 ML
124,00 €
500 ML
624,00 €
124,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
124,00 €
500 ML
624,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
124,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Enthält
Contains 200 ppm MEHQ as stabilizer
Farbe
white to yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CC(OCC1OC(C)(CC(C)C)OC1)=O
InChIKey
BICNEUKUQARCEL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
(2-Isobutyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate units lower the Tg of resulting polymers. It can be used for contact lens and medical devices manufacture. Also, it is suitable for 3D printing applications.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)