905739
Gold nanospheres
15 nm, Cy3 and NHS functionalized, powder
Synonym(e):
Cy3 labeled gold nanospheres, Cy3 tagged gold nanospheres, Dye labeled gold nanoparticles, Fluorescent labeled gold nanoparticles
Größe auswählen
About This Item
Form
nanospheres
powder
Partikelgröße
15 nm
λmax
554 nm
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.