Merck
903752
Sigma-Aldrich
Cholesteryl-25,26,26,26,27,27,27-d7 sulfate sodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Größe auswählen
1 MG
581,00 €
581,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
581,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27D7H38O4SNa
Molekulargewicht:
495.74
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.24
581,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H]([C@H]1CCC2[C@]1(C)CCC3[C@@](C)(CC4)C(C[C@H]4OS(=O)(O[Na])=O)=CCC23)CCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)