Wichtige Dokumente
902837
4-Methoxy-N-(1-phenylethylidene)benzenamine
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.29
UNSPSC-Code:
12352005
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85 °C
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H15NO/c1-12(13-6-4-3-5-7-13)16-14-8-10-15(17-2)11-9-14/h3-11H,1-2H3
InChIKey
WATIYJMFKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)