Wichtige Dokumente
901635
Poly(ethylene glycol) bis(2-pyridyl KAT)
PEG average Mn 10,000
Synonym(e):
KAT PEG, bis KAT PEG, di KAT PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or solid
Mol-Gew.
PEG average Mn 10,000
PEG ~10,000 Da
Farbe
off-white to pale yellow
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Artikel
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
Verwandter Inhalt
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.