Wichtige Dokumente
901566
Propargyl-PEG2-acid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
alkyne
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C#CCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-2-4-11-6-7-12-5-3-8(9)10/h1H,3-7H2,(H,9,10)
InChIKey
NNWHATPXNWOQKD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)