Merck
901149
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanamine
≥95%
Größe auswählen
5 G
711,00 €
711,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
711,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.22
711,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n/D 1.4292
Dichte
0.92 g/mL
SMILES String
NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2-7H2,1H3
InChIKey
KURRHYKFNUZCSJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F
Flammpunkt (°C)
73.0 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)