Merck
900996
Sigma-Aldrich
2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine
Synonym(e):
1-(2-Aminoethyl)pyrrole
Größe auswählen
1 G
208,00 €
208,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
208,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.22
208,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n/D 1.5227
Dichte
1.0136 g/mL
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCCN1C=CC=C1
InChI
1S/C6H10N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6-7H2
InChIKey
HPDIRFBJYSOVKW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine may be used in the preparation of dihydropyrrolo[2′,1′:3,4]pyrazino[2,1-a]isoindolones by reacting with 2-formylbenzoic acids or 2-acetylbenzoic acid via N-acyliminium cation aromatic cyclizations. This product was previously listed as CBR00085.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
182.3 °F
Flammpunkt (°C)
83.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Convenient syntheses of dihydropyrrolo [2',1':3,4] pyrazino-and dihydropyrrolo [2',1':3,4][1,4] diazepino-[2,1-a] isoindolones.
Katritzky AR, et al.
Tetrahedron Letters, 43, 2831-2833 (2002)