900920
Bis[[diisopropylphosphino]methyl]-4-methyl-pyridine bis(pivaloyloxy)cobalt
95%
Synonym(e):
Chirik cobalt borylation catalyst, JENNY cobalt borylation catalyst, JennyCat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
CC1=CC(CP(C(C)C)C(C)C)=NC(CP(C(C)C)C(C)C)=C1.O=C(C(C)(C)C)O[Co]OC(C(C)(C)C)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable