Merck
900714
Sigma-Aldrich
N-((S)-1-((S)-4-Benzyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2,2-dimethylpropyl)acetamide
≥95%
Synonym(e):
Chiral MPAO ligand
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
UNSPSC-Code:
12161600
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Funktionelle Gruppe
amide
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Chiral ligand developed by Jin-Quan Yu′s lab for Pd(II)-catalyzed enantioselective β-C(sp3)-H arylation, alkenylation, and alkynylation. This mono-protected aminomethyl oxazoline (MPAO) ligand was used in the challenging desymmetrization of isopropyl groups.
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.