900434
YYG 559 200 isiphor
Synonym(e):
Cerium activated aluminium garnet, Rare earth doped phosphor, Yellow phosphor
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Halogen free, Br <700 ppm, Cl <700 ppm, Br+Cl <1000 ppm
Partikelgröße
16-18 μm (D50)
25-27 μm (D90)
8-10 μm (D10)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)