Merck
900379
Sigma-Aldrich
Cytidine-15N3 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonym(e):
CMP-15N3 Natriumsalz -Lösung
Größe auswählen
1 MG
140,00 €
10 MG
92,60 €
25 MG
200,00 €
140,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
140,00 €
10 MG
92,60 €
25 MG
200,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H1215N3Na2O8P
Molekulargewicht:
370.14
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
140,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
solution
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[15NH2]C(C=C[15N]1[C@@]2([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)=[15N]C1=O
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Molecular formula and weight reflect free acid.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)