Merck
900354
Sigma-Aldrich
Ultroxa®: Poly(2-methyl-2-oxazoline) azide terminated
average Mn 10,000, PDI ≤1.2
Synonym(e):
PMeOx-Azide, PMeOx-N3
Größe auswählen
500 MG
90,00 €
90,00 €
Listenpreis180,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
90,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(C4H7NO)nN3
UNSPSC-Code:
12352125
NACRES:
NA.23
90,00 €
Listenpreis180,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 10,000
PDI
≤1.2
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Ultroxa is a registered trademark of University of Ghent
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.