Wichtige Dokumente
900284
CyJohnPhos Pd G4
Synonym(e):
2-biphenylyl(dicyclohexyl)phosphine (Methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino)-2-biphenylyl]palladium
Größe auswählen
68,50 €
Listenpreis137,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am11. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
68,50 €
Listenpreis137,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am11. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
generation 4
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Funktionelle Gruppe
phosphine
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.